Principaux documents
616516
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl bromide-2-d
About This Item
Formule linéaire :
CDH2CH2Br
Poids moléculaire :
109.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
pb
37-40 °C (lit.)
Pf
-119 °C (lit.)
Densité
1.473 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D
Clé InChI
RDHPKYGYEGBMSE-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.