Principaux documents
614327
Sigma-Aldrich
Terfenadine-(butanol-1,2,2-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32D3H38NO2
Poids moléculaire :
474.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CCN1CCC(CC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])(O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3/i15D2,30D
Clé InChI
GUGOEEXESWIERI-AKOBIBDASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable