Principaux documents
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D2H6O3
Poids moléculaire :
106.12
Code UNSPSC :
50161901
Pureté isotopique
98 atom % D
pb
192-193 °C
Densité
1.226 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup