Principaux documents
613576
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-d12-ammonium chloride
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)4N+Cl-
Poids moléculaire :
121.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Cl-]
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3;
Clé InChI
OKIZCWYLBDKLSU-KXWZVCIVSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges