Principaux documents
608912
Sigma-Aldrich
Cyanamide-15N2 solution
50 wt. % in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H215NC15N
Poids moléculaire :
44.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Concentration
50 wt. % in H2O
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[15NH2]C#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
Clé InChI
XZMCDFZZKTWFGF-SUEIGJEOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable