Principaux documents
608513
Sigma-Aldrich
DL-Allantoin-5-13C,1-15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H615NN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.10
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
NC(=O)N[13CH]1[15NH]C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)/i1+1,7+1
Clé InChI
POJWUDADGALRAB-SPBYTNOZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable