Principaux documents
608467
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea-13C,15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3O13C(=15NH)15NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
122-132 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.CO[13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
MUDVUWOLBJRUGF-ZNYUTZBJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable