Principaux documents
606561
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2-benzene
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
136 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
hearing organs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup