605042
L-Phenyl-1-13C-alanine
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[H][C@](N)(C[13c]1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i7+1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-VGFAOSRESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable