Principaux documents
604925
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H9O2N3 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
292 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
Clé InChI
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2