Principaux documents
604593
Sigma-Aldrich
Nifedipine-13C8
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridine-2,3,5,6-13C4-dicarboxylic-13C2 acid dimethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C8C9H18N2O6
Poids moléculaire :
354.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
172-174 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)[13C]1=[13C]([13CH3])N[13C]([13CH3])=[13C](C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)[13C](=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3/i1+1,2+1,9+1,10+1,13+1,14+1,16+1,17+1
Clé InChI
HYIMSNHJOBLJNT-UERCFELYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable