604127
Terephthaloyl chloride-α,α′-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,4-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
79-81 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
Cl[13C](=O)c1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
Clé InChI
LXEJRKJRKIFVNY-BFGUONQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup