601942
Krypton-82Kr
99.5 atom %
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.5 atom %
Forme
gas
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES
[82Kr]
InChI
1S/Kr/i1-2
Clé InChI
DNNSSWSSYDEUBZ-YPZZEJLDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable