593834
5-Aminolevulinic acid-3-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
156 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
Cl.NCC(=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;
Clé InChI
ZLHFONARZHCSET-YTBWXGASSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable