Principaux documents
591653
Sigma-Aldrich
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionate
98%
Synonyme(s) :
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
89-93 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Clé InChI
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves