Principaux documents
588741
Sigma-Aldrich
4-Amino-TEMPO-piperidinyl-d17
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, Tempamine-d17
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9D17H2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Pf
38-41 °C (lit.)
Changement de masse
M+17
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
Clé InChI
XUXUHDYTLNCYQQ-DEMDKEALSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable