Principaux documents
588725
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-formamide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CD3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
99% (CP)
pb
153 °C (lit.)
Pf
-61 °C (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-WFGJKAKNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup