Principaux documents
588660
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6-acetic acid
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
pb
265 °C (lit.)
Pf
77-79 °C (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable