Principaux documents
588652
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-d6
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DO-C6D4-CDO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
solid
Pf
117-119 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
Clé InChI
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable