Principaux documents
588407
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid 13C5,15N, N-t-Boc, α-O-Benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HO213C13CH213CH213CH(15NH-Boc)13CO2(Bzl)
Poids moléculaire :
343.32
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OC(C)(C)C)=O)[13C](OCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1/i9+1,10+1,13+1,14+1,15+1,18+1
Clé InChI
CVZUKWBYQQYBTF-BPKRSFCFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable