Principaux documents
588024
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
BrCH213CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
167 °C (lit.)
Pf
-34 °C (lit.)
Densité
1.999 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
BrC[13CH2]CBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1
Clé InChI
VEFLKXRACNJHOV-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup