587737
Boc-Gly-OH-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-13C2,15N, Glycine-13C2,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
86-89 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1,8+1
Clé InChI
VRPJIFMKZZEXLR-LGMPQVEQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable