587672
L-Glutamic acid-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
N[C@@H](C[13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-QQPKUSCQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable