586080
Ethylamine-N,N-d2
99 atom % D
Synonyme(s) :
N,N-Dideuterioethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
pb
16.6 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]N([2H])CC
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i/hD2
Clé InChI
QUSNBJAOOMFDIB-ZSJDYOACSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup