Principaux documents
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
2,2,2-Trideuterioacetamide
About This Item
Formule linéaire :
CD3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
221 °C (lit.)
Pf
78-80 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
Clé InChI
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable