Principaux documents
568139
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methylphenyl)vinylboronic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CH3CH=CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
169-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11BO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
Clé InChI
JJOBVKVXRDHVRP-VOTSOKGWSA-N
Description générale
Contains varying amount of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable