Principaux documents
56117
Sigma-Aldrich
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Beilstein:
3269332
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C2CCC(=O)CC2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10,13H,3-4,7-8H2
Clé InChI
SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable