Principaux documents
560510
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2N(CH2)3NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5000 (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate (DEAP) may be used to synthesize GCS-g-DEAP [glycol chitosan (GCS) grafted with DEAP groups].
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nam Muk Oh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(1), 120-126 (2010-03-20)
In this study, a novel pH-responsive nanogel composed of glycol chitosan (GCS) grafted with functional 3-diethylaminopropyl (DEAP) groups (denoted as GCS-g-DEAP hereafter) was fabricated. The GCS-g-DEAP was designed to have a self-assembled arrangement consisting of hydrophilic block (GCS) and hydrophobic