Principaux documents
556793
Sigma-Aldrich
2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
147-151 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable