550655
Heptylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in diethyl ether
pb
35 °C
Densité
0.841 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup