549495
(R)-(+)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
Pf
77-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
Clé InChI
XNKICCFGYSXSAI-GFCCVEGCSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable