Principaux documents
536814
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 5 solution
generation 5, 5% in methanol
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)128
Poids moléculaire :
28950.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
amidoethanol surface groups
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
generation 5
Caractéristiques
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Concentration
5% in methanol
Nb de groupes de surface
128
Indice de réfraction
n20/D 1.3374
Densité
0.786 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Forme physique
Contains 128 surface hydroxyl groups.
Informations légales
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C