Principaux documents
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
187-190 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Clé InChI
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable