Principaux documents
524964
Sigma-Aldrich
N-Methylfurfurylamine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
148-152 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNCc1ccco1
InChI
1S/C6H9NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4,7H,5H2,1H3
Clé InChI
DGLIOWSKNOCHEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Methylfurfurylamine is a secondary amine. It can be prepared by reacting furfural and aqueous trimethylamine.
Application
N-Methylfurfurylamine may be used in the synthesis of cis -α-[2-[(2-furanylmet hyl)methylamino]cyclohexyl]-benzenemethanol.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Syntheses of 6-substituted purines.
Bullock MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(15), 3693-3696 (1956)
An unusual isomerization of a furan-containing compound.
Szmuszkovicz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(25), 5002-5005 (1986)