Principaux documents
524832
Sigma-Aldrich
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
96%
Synonyme(s) :
Ethyleneallophanoyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
147-151 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
ClC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2/c5-3(8)7-2-1-6-4(7)9/h1-2H2,(H,6,9)
Clé InChI
NXJZQSRAFBHNLI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride (Ethyleneallophanoyl chloride) is an imidazoline derivative. It is a straight-chain allophanoyl chloride.
Application
Reactant for ytterbium metal promoted reactions
Reactant for synthesis of selenoesters by samarium diiodide induced reductive cleavage of Se-Se bonds
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Dehydrochlorination of Allophanoyl Chlorides. A New Synthesis of Isocyanates.
Sayigh AAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3344- 3347 (1964)