Principaux documents
519022
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CF3CHCHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
204-210 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
Clé InChI
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
Application
Reactant for:
Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling
Cobalt-catalyzed coupling reactions
Preparation of vinylic MIDA boronates
Synthesis of C2-aryl pyrrolobenzodiazepine antitumor agents
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable