Principaux documents
513016
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
(m-Cyanophenyl)boronic acid, 3-Cyanobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Pf
298 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H
Clé InChI
XDBHWPLGGBLUHH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyanophenylboronic acid can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of piperidine-based MCH R1 antagonists.
  • As a substrate in the Suzuki coupling reactions to prepare 4-aryl-1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
  • As an intermediate in the synthesis of biaryl-based phenylalanine amino acid analogs, which are used as kainate receptors ligands.
  • To prepare phenylimidazole-based Ir(III) complexes for phosphorescent blue OLED applications.
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
A convenient synthesis of 4-aryl-1, 8-naphthyridin-2 (1H)-ones by the Suzuki coupling
Ban H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6021-6023 (2003)