510971
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
pb
80 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)8-7-10-5-4-6-11(12)9-10/h4-6,9H,1-3H3
Clé InChI
BXXMHQYHYOTTPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane is an internal alkyne.
Application
(3-Bromophenylethynyl)trimethylsilane may be used in the preparation of 4-(3-bromophenyl)-3-butyn-2-one.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Enantioselective synthesis of both enantiomers of various propargylic alcohols by use of two oxidoreductases.
Schubert T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(22), 4181-4187 (2001)