Principaux documents
510742
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldiphenylphosphine
Synonyme(s) :
Diphenylcyclohexylphosphine
About This Item
Formule linéaire :
C6H11P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Pf
58-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2
Clé InChI
ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup