Principaux documents
497738
Sigma-Aldrich
sec-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.968 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
CEPYOHCIVRAVIM-UHFFFAOYSA-M
Application
sec-Butylzinc bromide solution can be used to prepare 6-sec-butyl-2-chloro-3-(1-hydroxy-4-methoxymethoxyphenylmethyl)pyrazine, a key intermediate for the synthesis of septorin.
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
A new route to Septorin via controlled metalations of pyrazines. Diazines XXX
Fruit C, et al.
Tetrahedron, 57(46), 9429-9435 (2001)