496812
7-Allyl-7,8-dihydro-8-oxoguanosine
95%
Synonyme(s) :
Loxoribine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Activité optique
[α]21/D −32°, c = 1 in H2O
Pf
227-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC1=NC2=C(N(CC=C)C(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H17N5O6/c1-2-3-17-6-9(15-12(14)16-10(6)22)18(13(17)23)11-8(21)7(20)5(4-19)24-11/h2,5,7-8,11,19-21H,1,3-4H2,(H3,14,15,16,22)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
VDCRFBBZFHHYGT-IOSLPCCCSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable