Principaux documents
493287
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate-13C
98 atom % 13C
Synonyme(s) :
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
About This Item
Formule linéaire :
K213CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
891 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Clé InChI
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable