Principaux documents
491470
Sigma-Aldrich
3-Methylhexane-d16
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)2CD(CD3)CD2CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
91 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
Clé InChI
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1.00 °C - closed cup