Principaux documents
488720
Sigma-Aldrich
D-Fructose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D2H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2
Clé InChI
RFSUNEUAIZKAJO-XPGJXJCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable