Principaux documents
487708
Sigma-Aldrich
p-Cresol-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Methyl-13C-phenol
About This Item
Formule linéaire :
13CH3C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Couleur
colorless to light yellow, liquid phase
white to off-white, solid phase
pb
202 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1+1
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85.00 °C - closed cup