Principaux documents
486329
Sigma-Aldrich
p-Xylene-(phenyl-d4)
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,4-Dimethylbenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
138 °C (lit.)
Pf
12-13 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(C)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Clé InChI
URLKBWYHVLBVBO-LNFUJOGGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25.00 °C - closed cup