Principaux documents
484369
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
97%
Synonyme(s) :
Trichloro(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl) hafnium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5Cl3Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: hafnium
reagent type: catalyst
Impuretés
5% benzene
Pf
125 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Hf](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Hf/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
OAEWLULEWYPRGF-UHFFFAOYSA-K
Application
Reactant for synthesis of hafnocene dihalides
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable