Principaux documents
484202
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
≥98%
Synonyme(s) :
2-(2-methoxypropoxy)propyl acetate, DOWANOL® DPMA
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C3H6OC3H6OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Di(propylene glycol) methyl ether acetate can be used as a solvent in the preparation of electrically conductive adhesives.
It can also be used as an additive in solvent ink, for the preparation of wax-printed paper-based devices.
Informations légales
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter