Principaux documents
483893
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium chloride
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Dimethylformiminium chloride, Methylenedimethylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH2=N+(CH3)2Cl-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.56
Beilstein:
505955
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Pf
146-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
Application
Reacant for:
Preparation of dihydronaphthyridinones as HIV-1 integrase inhibitors
Mannich reactions
Preparation of cyanotetrahydrooxo-ß-carbolines via cyclocondensation reactions
Asymmetric synthesis of phalarine via stereospecific Pictet-Spengler cyclocondensation and traceless chirality transfer from L-tryptophan
Synthesis of functionalized diarylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX)
Synthesis of (±)-phalarine with the rearrangement of an azaspiroindolenine and Gassman oxindole preparation as key steps
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup