Principaux documents
483443
Sigma-Aldrich
Tetradecyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
1-Isocyanatotetradecane, Myristyl isocyanate, n-Tetradecyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
165-170 °C/1.4 mmHg (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C15H29NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h2-14H2,1H3
Clé InChI
CSMJMAQKBKGDQX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of hydrophobically modified ethoxylated non-isocyanate urethanes (HENIURs) and their use as rheology additives: Details the application of Tetradecyl isocyanate in the production of rheology additives, relevant for material science, especially in enhancing the properties of various materials (B Quienne et al., 2022).
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup